Print…
5-((Trimethylsilyl)ethynyl)pyrimidine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR905251-1G OR905251-250MG
APOSOR905251-1GEA 178 EUR
APOSOR905251-1G APOSOR905251-250MG
5-((Trimethylsilyl)ethynyl)pyrimidine 95%
5-((Trimethylsilyl)ethynyl)pyrimidine
Fórmula: C₉H₁₂N₂Si
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09258881
Número CAS: 216309-28-3