5-((Trimethylsilyl)ethynyl)pyrimidine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR905251-1G
OR905251-250MG
APOSOR905251-1GEA
178
EUR
APOSOR905251-1G
APOSOR905251-250MG
5-((Trimethylsilyl)ethynyl)pyrimidine 95%
5-((Trimethylsilyl)ethynyl)pyrimidine
Fórmula:
C₉H₁₂N₂Si Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD09258881 Número CAS: 216309-28-3 |