Print…
Creatinine 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Amino-1-methyl-1,5-dihydro-4H-imidazol-4-one
OR905165-1KG OR905165-250G
APOSOR905165-1KGEA 437 EUR
APOSOR905165-1KG APOSOR905165-250G
Creatinine 95+%
Creatinine
Fórmula: C₄H₇N₃O
Peso Molecular: 113.12 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00059730
Número CAS: 60-27-5