(1-Methyl-1H-benzo[d]imidazol-6-yl)methanol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR905132-1G
OR905132-250MG
APOSOR905132-1GEA
632
EUR
APOSOR905132-1G
APOSOR905132-250MG
(1-Methyl-1H-benzo[d]imidazol-6-yl)methanol 98%
(1-Methyl-1H-benzo[d]imidazol-6-yl)methanol
Fórmula:
C₉H₁₀N₂O Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD11977685 Número CAS: 181867-18-5 |