Print…
2-Bromoisobutyric acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-Bromo-2-methylpropanoic acid, α-Bromoisobutyric acid, 2-Bromo-2-methylpropionic acid
OR905022-100G OR905022-1KG OR905022-500G
APOSOR905022-100GEA 132 EUR
APOSOR905022-100G APOSOR905022-1KG APOSOR905022-500G
2-Bromoisobutyric acid 95%
2-Bromoisobutyric acid
Fórmula: C₄H₇BrO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004168
Número CAS: 2052-01-9