Print…
1,2,4-Triazole 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1,2,4-1H-Triazole, 1H-1,2,4-Triazole
OR9050-100G OR9050-1KG
APOSOR9050-100GEA 30.6 EUR
APOSOR9050-100G APOSOR9050-1KG
1,2,4-Triazole 97%
1,2,4-Triazole
Fórmula: C₂H₃N₃
Ponto de ebulição: 260 °C
Ponto de Fusão: 118…122 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005228
Número CAS: 288-88-0
EINECS: 206-022-9