Print…
2,2-Dimethyl-1-phenylpropylamine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR904924-1G OR904924-5G
APOSOR904924-1GEA 34.8 EUR
APOSOR904924-1G APOSOR904924-5G
2,2-Dimethyl-1-phenylpropylamine 98%
2,2-Dimethyl-1-phenylpropylamine
Fórmula: C₁₁H₁₇N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00267378
Número CAS: 61501-04-0