Print…
4-Bromo-5-chloro-2-methylaniline 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR904891-100G OR904891-25G
APOSOR904891-100GEA 95.7 EUR
APOSOR904891-100G APOSOR904891-25G
4-Bromo-5-chloro-2-methylaniline 97%
4-Bromo-5-chloro-2-methylaniline
Fórmula: C₇H₇BrClN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07782182
Número CAS: 30273-47-3