Print…
Methyl-2-bromoisovalerate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR904870-10G OR904870-1G OR904870-5G
APOSOR904870-10GEA 0 EUR
APOSOR904870-10G APOSOR904870-1G APOSOR904870-5G
Methyl-2-bromoisovalerate 98%
Methyl-2-bromoisovalerate
Fórmula: C₆H₁₁BrO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 26330-51-8