Print…
Methyl 5-(tert-butyl)isoxazole-3-carboxylate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Methyl 5-(tert-butyl)isoxazole-3-carboxylate
OR904812-1G OR904812-250MG
APOSOR904812-1GEA 734 EUR
APOSOR904812-1G APOSOR904812-250MG
Methyl 5-(tert-butyl)isoxazole-3-carboxylate 95%
Methyl-5-(tert-butyl)isoxazole-3-carboxylate
Fórmula: C₉H₁₃NO₃
Peso Molecular: 183.2000 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03778975
Número CAS: 517870-22-3