Print…
Methyl-3-hydroxy-5-methyl-2-thiophenecarboxylate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR904800-1G OR904800-250MG
APOSOR904800-1GEA 841 EUR
APOSOR904800-1G APOSOR904800-250MG
Methyl-3-hydroxy-5-methyl-2-thiophenecarboxylate 95%
Methyl-3-hydroxy-5-methyl-2-thiophenecarboxylate
Fórmula: C₇H₈O₃S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 5556-22-9