Print…
Ethyl 2-cyano-2-(pyrimidin-2-yl)acetate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Ethyl 2-cyano-2-(pyrimidin-2-yl)acetate, Cyanopyrimidin-2-yl-acetic acid ethyl ester
OR904774-1G OR904774-250MG
APOSOR904774-1GEA 137 EUR
APOSOR904774-1G APOSOR904774-250MG
Ethyl 2-cyano-2-(pyrimidin-2-yl)acetate 95%
Ethyl-2-cyano-2-(pyrimidin-2-yl)acetate
Fórmula: C₉H₉N₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00297325
Número CAS: 65364-63-8