Print…
1H-Pyrrol-1-ylacetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-(1H-Pyrrol-1-yl)acetic acid
OR904643-1G OR904643-250MG
APOSOR904643-1GEA 279 EUR
APOSOR904643-1G APOSOR904643-250MG
1H-Pyrrol-1-ylacetic acid 98%
1H-Pyrrol-1-ylacetic acid
Fórmula: C₆H₇NO₂
Peso Molecular: 125.13 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00955795
Número CAS: 19167-98-7