Print…
2-(2-Aminopyrimidin-5-yl)benzaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR904469-1G OR904469-250MG
APOSOR904469-1GEA 84.1 EUR
APOSOR904469-1G APOSOR904469-250MG
2-(2-Aminopyrimidin-5-yl)benzaldehyde 95%
2-(2-Aminopyrimidin-5-yl)benzaldehyde
Fórmula: C₁₁H₉N₃O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 914349-52-3