Print…
Ethyl-5-chloro-4-methylisoxazole-3-carboxylate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Ethyl 5-chloro-4-methylisoxazole-3-carboxylate
OR904439-1G OR904439-250MG
APOSOR904439-1GEA 134 EUR
APOSOR904439-1G APOSOR904439-250MG
Ethyl-5-chloro-4-methylisoxazole-3-carboxylate 95%
Ethyl-5-chloro-4-methylisoxazole-3-carboxylate
Fórmula: C₇H₈ClNO₃
Peso Molecular: 189.6 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11520431
Número CAS: 3356-96-5