Print…
2-Chloro-7-methylquinoxaline 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR903996-1G OR903996-250MG
APOSOR903996-1GEA 0 EUR
APOSOR903996-1G APOSOR903996-250MG
2-Chloro-7-methylquinoxaline 95%
2-Chloro-7-methylquinoxaline
Fórmula: C₉H₇ClN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 90272-84-7