Print…
6-Heptyn-1-ol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR903961-100G OR903961-10G OR903961-25G OR903961-5G
APOSOR903961-100GEA 408 EUR
APOSOR903961-100G APOSOR903961-10G APOSOR903961-25G APOSOR903961-5G
6-Heptyn-1-ol 97%
6-Heptyn-1-ol
Fórmula: C₇H₁₂O
Ponto de ebulição: 105 °C
Densidade: 0,9 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00049198
Número CAS: 63478-76-2