1-Methyl-5-phenyl-1H-imidazol-2-ylamine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR903941-1G
OR903941-250MG
APOSOR903941-1GEA
864
EUR
APOSOR903941-1G
APOSOR903941-250MG
1-Methyl-5-phenyl-1H-imidazol-2-ylamine 95%
1-Methyl-5-phenyl-1H-imidazol-2-ylamine
Fórmula:
C₁₀H₁₁N₃ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD05668690 Número CAS: 787586-80-5 |