Print…
Cyclopropyl phenyl ketone 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Benzoylcyclopropane, Cyclopropyl(phenyl)methanone
OR903882-100G OR903882-25G
APOSOR903882-100GEA 323 EUR
APOSOR903882-100G APOSOR903882-25G
Cyclopropyl phenyl ketone 95%
Cyclopropyl phenyl ketone
Fórmula: C₁₀H₁₀O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001294
Número CAS: 3481-02-5