Print…
Methyl-2-aminobenzo[d]thiazole-7-carboxylate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR903880-1G OR903880-5G
APOSOR903880-1GEA 97.3 EUR
APOSOR903880-1G APOSOR903880-5G
Methyl-2-aminobenzo[d]thiazole-7-carboxylate 98%
Methyl-2-aminobenzo[d]thiazole-7-carboxylate
Fórmula: C₉H₈N₂O₂S
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09263762
Número CAS: 209459-11-0