Print…
(S)-2-Hydroxy-4-phenylbutyric acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR903813-10G OR903813-1G OR903813-5G
APOSOR903813-10GEA 173 EUR
APOSOR903813-10G APOSOR903813-1G APOSOR903813-5G
(S)-2-Hydroxy-4-phenylbutyric acid 95%
(S)-2-Hydroxy-4-phenylbutyric acid
Fórmula: C₁₀H₁₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06656492
Número CAS: 115016-95-0