Print…
2-Amino-6-bromopyrazine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 6-Bromopyrazin-2-amine
OR903808-1G OR903808-5G
APOSOR903808-1GEA 85.7 EUR
APOSOR903808-1G APOSOR903808-5G
2-Amino-6-bromopyrazine 98%
2-Amino-6-bromopyrazine
Fórmula: C₄H₄BrN₃
Peso Molecular: 174.0000 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10697806
Número CAS: 54237-53-5