4-Bromo-5-methylpyrimidine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR903778-1G
OR903778-5G
OR903778-25G
APOSOR903778-1GEA
111
EUR
APOSOR903778-1G
APOSOR903778-5G
APOSOR903778-25G
4-Bromo-5-methylpyrimidine 95%
4-Bromo-5-methylpyrimidine
Fórmula:
C₅H₅BrN₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número CAS:
1257851-33-4 |