Print…
Ethyl-5-chloro-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Ethyl 5-chloro-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
OR903729-1G OR903729-250MG
APOSOR903729-1GEA 468 EUR
APOSOR903729-1G APOSOR903729-250MG
Ethyl-5-chloro-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 95%
Ethyl-5-chloro-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Fórmula: C₇H₉ClN₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10699191
Número CAS: 1172229-72-9