Print…
1-(Benzo[d]oxazol-2-yl)ethanone 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR903710-1G OR903710-5G
APOSOR903710-1GEA 183 EUR
APOSOR903710-1G APOSOR903710-5G
1-(Benzo[d]oxazol-2-yl)ethanone 97%
1-(Benzo[d]oxazol-2-yl)ethanone
Fórmula: C₉H₇NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00223823
Número CAS: 122433-29-8