Print…
1,8-Dihydroxynaphthalene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR903626-10G OR903626-25G OR903626-1G OR903626-5G
APOSOR903626-10GEA 183 EUR
APOSOR903626-10G APOSOR903626-25G APOSOR903626-1G APOSOR903626-5G
1,8-Dihydroxynaphthalene 97%
1,8-Dihydroxynaphthalene
Fórmula: C₁₀H₈O₂
Peso Molecular: 160.17 g/mol
Ponto de Fusão: 137…143 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00042701
Número CAS: 569-42-6