Print…
2-Amino-5-nitrobenzonitrilo 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Cyano-4-nitroaniline, 5-Nitroanthranilonitrile
OR903618-100G OR903618-25G
APOSOR903618-100GEA 24.8 EUR
APOSOR903618-100G APOSOR903618-25G
2-Amino-5-nitrobenzonitrilo 97%
2-Amino-5-nitrobenzonitrilo
Fórmula: C₇H₅N₃O₂
Ponto de Fusão: 200…207 °C
Ponto de Inflamação: 234 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007362
Número CAS: 17420-30-3