Print…
4-Amino-3,5-dibromopyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR9036-1G OR9036-5G
APOSOR9036-1GEA 21.9 EUR
APOSOR9036-1G APOSOR9036-5G
4-Amino-3,5-dibromopyridine
4-Amino-3,5-dibromopyridine
Fórmula: C₅H₄Br₂N₂
Ponto de Fusão: 165…170 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00234048
Número CAS: 84539-34-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III