Print…
Methyl-3-quinolyl ether 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-Methoxyquinoline
OR903566-1G OR903566-250MG OR903566-5G
APOSOR903566-1GEA 79.9 EUR
APOSOR903566-1G APOSOR903566-250MG APOSOR903566-5G
Methyl-3-quinolyl ether 95%
Methyl-3-quinolyl ether
Fórmula: C₁₀H₉NO
Peso Molecular: 159.1900 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16619425
Número CAS: 6931-17-5