Print…
3-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR903550-1G OR903550-5G
APOSOR903550-1GEA 0 EUR
APOSOR903550-1G APOSOR903550-5G
3-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole 98%
3-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole
Fórmula: C4H5BrN2
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11110668
Número CAS: 151049-87-5