Print…
Imidazo[1,5-a]pyridine-6-carboxylic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR903526-1G OR903526-250MG
APOSOR903526-1GEA 453 EUR
APOSOR903526-1G APOSOR903526-250MG
Imidazo[1,5-a]pyridine-6-carboxylic acid 98%
Imidazo[1,5-a]pyridine-6-carboxylic acid
Fórmula: C₈H₆N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11042992
Número CAS: 256935-76-9