Print…
4-Chloro-2-(methylsulphanyl)pyridine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR903450-1G OR903450-250MG
APOSOR903450-1GEA 415 EUR
APOSOR903450-1G APOSOR903450-250MG
4-Chloro-2-(methylsulphanyl)pyridine 98%
4-Chloro-2-(methylsulphanyl)pyridine
Fórmula: C₆H₆ClNS
Peso Molecular: 159.64 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11109868
Número CAS: 334542-44-8