Print…
2-Amino-6-ethoxybenzothiazole 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR903400-100G OR903400-25G
APOSOR903400-100GEA 60.9 EUR
APOSOR903400-100G APOSOR903400-25G
2-Amino-6-ethoxybenzothiazole 98%
2-Amino-6-ethoxybenzothiazole
Fórmula: C₉H₁₀N₂OS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005788
Número CAS: 94-45-1