Print…
2-(4-Isopropylphenoxy)acetic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR903364-25G OR903364-5G
APOSOR903364-25GEA 112 EUR
APOSOR903364-25G APOSOR903364-5G
2-(4-Isopropylphenoxy)acetic acid 95%
2-(4-Isopropylphenoxy)acetic acid
Fórmula: C₁₁H₁₄O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014364
Número CAS: 1643-16-9