Print…
5-Methyl-1H-indole-2-carboxylic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR903329-25G OR903329-5G
APOSOR903329-25GEA 317 EUR
APOSOR903329-25G APOSOR903329-5G
5-Methyl-1H-indole-2-carboxylic acid 97%
5-Methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Fórmula: C10H9NO2
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00047166
Número CAS: 10241-97-1