Print…
Triethyl methanetricarboxylate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR903316-100G OR903316-500G
APOSOR903316-100GEA 108 EUR
APOSOR903316-100G APOSOR903316-500G
Triethyl methanetricarboxylate 98%
Triethyl methanetricarboxylate
Fórmula: C₁₀H₁₆O₆
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009150
Número CAS: 6279-86-3