Print…
4,6-Dimethyl-3-nitropyridine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR9032-10G OR9032-1G OR9032-250MG
APOSOR9032-10GEA 713 EUR
APOSOR9032-10G APOSOR9032-1G APOSOR9032-250MG
4,6-Dimethyl-3-nitropyridine 97%
4,6-Dimethyl-3-nitropyridine
Fórmula: C₇H₈N₂O₂
Ponto de ebulição: 116…118 °C/0,9mmHg
Ponto de Fusão: 20…21 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05982051
Número CAS: 1074-99-3