Print…
2-Chloro-3-(chloromethyl)pyrazine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR903175-1G OR903175-250MG
APOSOR903175-1GEA 647 EUR
APOSOR903175-1G APOSOR903175-250MG
2-Chloro-3-(chloromethyl)pyrazine 95%
2-Chloro-3-(chloromethyl)pyrazine
Fórmula: C₅H₄Cl₂N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 45660-95-5