Print…
5-Cyclopropyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR903172-10G OR903172-5G
APOSOR903172-10GEA 364 EUR
APOSOR903172-10G APOSOR903172-5G
5-Cyclopropyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 96%
5-Cyclopropyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Fórmula: C₇H₈N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04967194
Número CAS: 401629-04-7