Print…
5-Pentylbenzene-1,3-diol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR903168-1G OR903168-25G OR903168-5G
APOSOR903168-1GEA 21.9 EUR
APOSOR903168-1G APOSOR903168-25G APOSOR903168-5G
5-Pentylbenzene-1,3-diol 98%
5-Pentylbenzene-1,3-diol
Fórmula: C₁₁H₁₆O₂
Peso Molecular: 180.25 g/mol
Ponto de ebulição: 162…164 °C
Ponto de Fusão: 46…48 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002293
Número CAS: 500-66-3