Print…
L-(+)-Methyl-tert-leucinate hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: L-tert-Leucine methyl ester hydrochloride, H-Tle-OMe·HCl, H-Tle-OMe.HCl
OR903118-100G OR903118-25G OR903118-5G
APOSOR903118-100GEA 405 EUR
APOSOR903118-100G APOSOR903118-25G APOSOR903118-5G
L-(+)-Methyl-tert-leucinate hydrochloride 97%
L-(+)-Methyl-tert-leucinate hydrochloride
Fórmula: C₇H₁₅NO₂·HCl
Ponto de Fusão: 183 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00040604
Número CAS: 63038-27-7