Print…
(3,5-Dimethylpyrazol-1-yl)acetic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR903023-1G OR903023-25G
APOSOR903023-1GEA 0 EUR
APOSOR903023-1G APOSOR903023-25G
(3,5-Dimethylpyrazol-1-yl)acetic acid 97%
(3,5-Dimethylpyrazol-1-yl)acetic acid
Fórmula: C₇H₁₀N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00297249
Número CAS: 16034-49-4