Print…
2-(4-Methylphenyl)pyrrolidine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR902962-10G OR902962-1G OR902962-5G
APOSOR902962-10GEA 328 EUR
APOSOR902962-10G APOSOR902962-1G APOSOR902962-5G
2-(4-Methylphenyl)pyrrolidine 98%
2-(4-Methylphenyl)pyrrolidine
Fórmula: C₁₁H₁₅N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02663452
Número CAS: 62506-76-7