Print…
5-(Aminomethyl)-2-methylpyrimidin-4-amine 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR902949-1G OR902949-250MG OR902949-5G
APOSOR902949-1GEA 0 EUR
APOSOR902949-1G APOSOR902949-250MG APOSOR902949-5G
5-(Aminomethyl)-2-methylpyrimidin-4-amine 96%
5-(Aminomethyl)-2-methylpyrimidin-4-amine
Fórmula: C₆H₁₀N₄
Ponto de Fusão: 270…272 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00078880
Número CAS: 95-02-3