Print…
1-Phenyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR902874-100MG OR902874-250MG OR902874-50MG
APOSOR902874-100MGEA 84.4 EUR
APOSOR902874-100MG APOSOR902874-250MG APOSOR902874-50MG
1-Phenyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid 95%
1-Phenyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Fórmula: C₁₁H₉NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05174745
Número CAS: 78540-03-1