Print…
1-Quinolin-5-ylmethylamine hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR902830-1G OR902830-250MG
APOSOR902830-1GEA 322 EUR
APOSOR902830-1G APOSOR902830-250MG
1-Quinolin-5-ylmethylamine hydrochloride 95%
1-Quinolin-5-ylmethylamine hydrochloride
Fórmula: C₁₀H₁₁ClN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09701405
Número CAS: 1187931-81-2