Print…
3'-(Methylthio)acetanilide 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-Acetamidothioanisole
OR902818-25G OR902818-5G
APOSOR902818-25GEA 400 EUR
APOSOR902818-25G APOSOR902818-5G
3'-(Methylthio)acetanilide 95%
3'-(Methylthio)acetanilide
Fórmula: C₉H₁₁NOS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 2524-78-9