Print…
2-Acetyl-4-cyanophenol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR902766-1G OR902766-5G
APOSOR902766-1GEA 0 EUR
APOSOR902766-1G APOSOR902766-5G
2-Acetyl-4-cyanophenol 98%
2-Acetyl-4-cyanophenol
Fórmula: C₉H₇NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00100432
Número CAS: 35794-84-4