Print…
5-Bromo-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR902762-1G OR902762-250MG
APOSOR902762-1GEA 0 EUR
APOSOR902762-1G APOSOR902762-250MG
5-Bromo-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid 95%
5-Bromo-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
Fórmula: C₃H₂BrN₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11040182
Número CAS: 674287-63-9