Print…
4-Amino-2-bromopyrimidine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR902755-1G OR902755-250MG OR902755-5G
APOSOR902755-1GEA 0 EUR
APOSOR902755-1G APOSOR902755-250MG APOSOR902755-5G
4-Amino-2-bromopyrimidine 97%
4-Amino-2-bromopyrimidine
Fórmula: C₄H₄BrN₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11109798
Número CAS: 1160994-71-7
UN: 1759
ADR: 8,III