Print…
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-serine-β-lactone 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR902727-1G OR902727-250MG
APOSOR902727-1GEA 82.8 EUR
APOSOR902727-1G APOSOR902727-250MG
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-serine-β-lactone 95%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-serine-beta-lactone
Fórmula: C₈H₁₃NO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01318414
Número CAS: 98541-64-1